Fontos dokumentumok
G3502
Gly-Tyr
≥98% (TLC)
Szinonimák:
Glycyl-L-tyrosine
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Gly-Tyr,
Teszt
≥98% (TLC)
Minőségi szint
Forma
powder
szín
white
mp
282 °C
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
NCC(=O)N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C11H14N2O4/c12-6-10(15)13-9(11(16)17)5-7-1-3-8(14)4-2-7/h1-4,9,14H,5-6,12H2,(H,13,15)(H,16,17)/t9-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XBGGUPMXALFZOT-VIFPVBQESA-N
Alkalmazás
- Elucidating uptake and metabolic fate of dipeptides in CHO cell cultures using (13)C labeling experiments and kinetic modeling: This study delves into the uptake and metabolic processing of dipeptides such as Gly-Tyr in cell cultures, providing insights into their utilization and role in enhancing biopharmaceutical production processes (Naik et al., 2024).
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)