Fontos dokumentumok
S4762
Streptavidin from Streptomyces avidinii
essentially salt-free, lyophilized powder, ≥13 units/mg protein
About This Item
Javasolt termékek
form
essentially salt-free, lyophilized powder
Minőségi szint
specifikus aktivitás
≥13 units/mg protein
molekulatömeg
~60 kDa
kapacitás
4 mol/mol (Biotin)
alkalmazás(ok)
research pathology
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
- in wire functionalization
- in streptavidin capture enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- in microbubble preparation
Elkészítési megjegyzés
Jogi nyilatkozat
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3