Fontos dokumentumok
00297
Isopentenyl pyrophosphate trilithium salt
≥95.0% (TLC)
Szinonimák:
3-Methyl-3-butenyl pyrophosphate trilithium salt, IPP
Teszt
≥95.0% (TLC)
form
powder
szennyeződések
≤10% water
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[Li+].[Li+].[Li+].CC(=C)CCOP([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C5H12O7P2.3Li/c1-5(2)3-4-11-14(9,10)12-13(6,7)8;;;/h1,3-4H2,2H3,(H,9,10)(H2,6,7,8);;;/q;3*+1/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZJGSIAARCDPUSN-UHFFFAOYSA-K
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3