Fontos dokumentumok
M4667
(±)-Mevalonolactone
~97% (titration)
Szinonimák:
(±)-β-Hydroxy-β-methyl-δ-valerolactone, (±)-3-Hydroxy-3-methyl δ-valerolactone, DL-Mevalolactone, DL-Mevalonic acid lactone
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
~97% (titration)
Minőségi szint
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC1(O)CCOC(=O)C1
InChI
1S/C6H10O3/c1-6(8)2-3-9-5(7)4-6/h8H,2-4H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JYVXNLLUYHCIIH-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- study the effect of statin on the prenylation of Ras and Rho GTPases
- analyse the isoprenoid biosynthesis pathways in Listeria monocytogenes
- study the the effects of statins on proliferation and migration of HUVECs (HGF-induced human umbilical vein endothelial cells)
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
Cholesterol biosynthesis starts in the hepatic endoplasmic reticulum with acetyl-CoA, yielding 3-hydroxy-3-methylglutaryl-CoA via HMG-CoA synthase.