Fontos dokumentumok
69579
γ,γ-Dimethylallyl pyrophosphate ammonium salt
≥93.0% (TLC)
Szinonimák:
3-Methyl-2-butenyl pyrophosphate ammonium salt, DMAPP, Prenyl pyrophosphate ammonium salt
Teszt
≥93.0% (TLC)
Forma
powder
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
N.C\C(C)=C\COP(O)(=O)OP(O)(O)=O
InChI
1S/C5H12O7P2.H3N/c1-5(2)3-4-11-14(9,10)12-13(6,7)8;/h3H,4H2,1-2H3,(H,9,10)(H2,6,7,8);1H3
Related Categories
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)