Fontos dokumentumok
152633
Olivetol
95%
Szinonimák:
1,3-Dihydroxy-5-pentylbenzene, 3,5-Dihydroxyamylbenzene, 5-Pentylresorcinol
Teszt
95%
form
solid
mp
46-48 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCc1cc(O)cc(O)c1
InChI
1S/C11H16O2/c1-2-3-4-5-9-6-10(12)8-11(13)7-9/h6-8,12-13H,2-5H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IRMPFYJSHJGOPE-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 1 Oral - STOT SE 2 Oral
Célzott szervek
Central nervous system,Blood, Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?