Fontos dokumentumok
G6626
Glycerol phosphate calcium salt
>98% (TLC)
Szinonimák:
Calcium glycerophosphate
Teszt
>98% (TLC)
Forma
powder
szín
white to off-white
oldhatóság
0.5 M HCl: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
kation nyomok
Ca: 15.0-22.8% (Dry basis)
SMILES string
OCC(OP(O)(O)=O)CO.[Ca]
InChI
1S/C3H9O6P.Ca.2H/c4-1-3(2-5)9-10(6,7)8;;;/h3-5H,1-2H2,(H2,6,7,8);;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DVIIMTRPWRJOMF-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)