Fontos dokumentumok
95055
Supelco
Glucosamine Standard for IC
TraceCERT®, 1000 mg/L in H2O
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
TraceCERT®
Minőségi szint
termékcsalád
TraceCERT®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
analit kémiai osztály(ok)
oligosaccharides
koncentráció
1000 mg/L in H2O
technika/technikák
ion chromatography: suitable
alkalmazás(ok)
environmental
food and beverages
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to SI unit kg and measured against primary material from an NMI, e.g. NIST.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the label.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Kapcsolódás
Visit the IC Portal to learn more
Elkészítési megjegyzés
For the preparation of this CRM only materials of highest purity were used.
Analízis megjegyzés
1000 mg/L glucosamine in water, prepared with glucosamine and water; filtered through a 0.2 mμ membrane filter
Jogi információk
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1