Fontos dokumentumok
F1502
D-Fructose 6-phosphate dipotassium salt
≥97% (enzymatic), amorphous powder
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (inorganic)
Minőségi szint
Teszt
≥97% (enzymatic)
Forma
amorphous powder
szennyeződések
≤0.05 mol % fructose 1,6-diphosphate
≤1.5 mol % glucose 6-phosphate
szín
white to off-white
oldhatóság
H2O: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
kation nyomok
K: 20.3-26.2% (dry basis)
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[K+].[K+].OCC1(O)O[C@H](COP([O-])([O-])=O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H13O9P.2K/c7-2-6(10)5(9)4(8)3(15-6)1-14-16(11,12)13;;/h3-5,7-10H,1-2H2,(H2,11,12,13);;/q;2*+1/p-2/t3-,4-,5+,6?;;/m1../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UNAFCPBHNZYEIY-UHOQFTJOSA-L
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Review the 10 steps of glycolysis in the Embden-Meyerhof-Parnas glycolytic pathway. Easily compare reaction stages and buy the enzymes for your life science research.