Fontos dokumentumok
286583
5-Methoxytryptamine
97%
Szinonimák:
2-(5-Methoxyindol-3-yl)ethylamine, 3-(2-Aminoethyl)-5-methoxyindole, 5-MOT, 5-Methoxyindole-3-ethanamine, Deacetylmelatonin, NSC 56422
Teszt
97%
Forma
solid
mp
121-123 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
SMILES string
COc1ccc2[nH]cc(CCN)c2c1
InChI
1S/C11H14N2O/c1-14-9-2-3-11-10(6-9)8(4-5-12)7-13-11/h2-3,6-7,13H,4-5,12H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JTEJPPKMYBDEMY-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... HTR1A(3350) , HTR2A(3356) , HTR2C(3358)
rat ... Htr2a(29595) , Htr2c(25187) , Htr7(65032)
Alkalmazás
- Carboline disaccharide domain of shishijimicin A
- Melatonin analogs for the reduction of intraocular pressure
- 5-HT4 receptor ligands
- inhibitors of sortase A and isocitrate lyase
- Therapeutic agents for treatment of ischemia/reperfusion (I/R) injury
- Aurora and epidermal growth factor receptor kinase inhibitors
- Agents for the treatment of human papillomavirus infection
- Manzamine analogues for the control of neuroinflammation and cerebral infections
- Inhibitors of pro-inflammatory cytokines
- Tacrine-melatonin hybrids as multifunctional agents for alzheimer′s disease
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?