ABN904
Anti-GAD1/GAD2 Antibody
rabbit polyclonal
Szinonimák:
Glutamate decarboxylase 2/Glutamate decarboxylase 1, 65 kDa/67kDa glutamic acid decarboxylase, GAD-65/67, Glutamate decarboxylase 65/67 kDa isoform
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Anti-GAD 65/67, from rabbit, purified by affinity chromatography
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
rat, mouse, human
kiszerelés
antibody small pack of 25 μg
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
izotípus
IgG
NCBI elérési szám
kiszállítva
ambient
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... GAD1(2571) , GAD2(2572)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Neuroscience
Minőség
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected GAD 65/67 in 10 µg of human brain tissue lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
does not flash
Lobbanási pont (C)
does not flash