Fontos dokumentumok
G4913
Anti-GAD2(GAD67) Antibody
rabbit polyclonal
Szinonimák:
Anti-GAD 65
About This Item
Javasolt termékek
product name
Anti-Glutamic Acid Decarboxylase 65 (514-530) antibody produced in rabbit, IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
IgG fraction of antiserum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
mouse, pig, human, rat
technika/technikák
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:500 using tissue sections of rat pancreas
microarray: suitable
western blot: 1:4,000 using rat brain extract
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... GAD2(2572)
mouse ... Gad2(14417)
rat ... Gad2(24380)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
It is also suitable for immunohistochemistry at a working dilution of 1:500 using formalin-fixed, paraffin-embedded sections of rat pancreas and for microarray.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3