Fontos dokumentumok
53747
Hyaluronic acid sodium salt from Streptococcus equi
bacterial glycosaminoglycan polysaccharide
Szinonimák:
Poly(β-glucuronic acid-[1→3]-β-N-acetylglucosamine-[1→4]), alternating
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
(Streptococcus equi)
Minőségi szint
Forma
powder or crystals
molekulatömeg
~1.5-1.8 x 10E6 Da
szennyeződések
≤1% protein
szín
white
oldhatóság
H2O: 5 mg/mL, clear, colorless
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[Na+].CC(=O)N[C@@H]1C[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)O[C@@H]2C([O-])=O
InChI
1S/C28H44N2O23.Na/c1-5(33)29-9-18(11(35)7(3-31)47-25(9)46)49-28-17(41)15(39)20(22(53-28)24(44)45)51-26-10(30-6(2)34)19(12(36)8(4-32)48-26)50-27-16(40)13(37)14(38)21(52-27)23(42)43;/h7-22,25-28,31-32,35-41,46H,3-4H2,1-2H3,(H,29,33)(H,30,34)(H,42,43)(H,44,45);/q;+1/t7-,8-,9-,10-,11-,12-,13+,14+,15-,16-,17-,18-,19-,20+,21+,22+,25-,26+,27-,28-;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YWIVKILSMZOHHF-QJZPQSOGSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- with methacrylic anhydride for synthesizing cross-linkable methacrylated HA hydrogel (Coll-MeHA)
- in phosphate buffer saline (PBS) to replace the PBS bath to vary the lubricant composition
- in the preparation of lubricant to study its effects on the boundary lubrication of human osteoarthritis (OA) cartilage
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Uncover more about glycosaminoglycans and proteoglycans including the structure of glycosaminoglycans (GAGs), the different types of GAGs, and their functions.
Glycosaminoglycans are large linear polysaccharides constructed of repeating disaccharide units.