MAB354
Anti-SST Antibody
CHEMICON®, rat monoclonal, YC7
Szinonimák:
Anti-Somatostatin
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Anti-Somatostatin Antibody, clone YC7, culture supernatant, clone YC7, Chemicon®
biológiai forrás
rat
Minőségi szint
antitest forma
culture supernatant
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
YC7, monoclonal
faj reaktivitás
rabbit, rat, human
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable
izotípus
IgG2b
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... SST(6750)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Pancreas, Brain
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3