MAB351
Anti-GAD2(GAD67) Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, GAD-6
Szinonimák:
GAD65
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Anti-Glutamate Decarboxylase Antibody, 65 kDa isoform, clone GAD-6, clone GAD-6, Chemicon®, from mouse
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
GAD-6, monoclonal
faj reaktivitás
rat, human
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG2a
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... GAD2(2572)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Western blot
Optimal working dilutions must be determined by end user.
APPLICATION NOTES FOR MAB351
IMMUNOHISTOCHEMISTRY
1) Perfuse rats with 100 mM phosphate buffer, pH 7.4 containing 1% paraformaldehyde, 0.34% L-lysine and 0.05% m-periodate (1% PLP).
2) Postfix brains in 1% PLP for 1-2 hours.
3) Transfer brains to 100 mM phosphate buffer containing 30% sucrose and gently agitate on a shaker platform at +4°C for 48-60 hours.
4) Using a sliding microtome, cut 30 mm sections of frozen cerebellum. As the sections are cut, collect them in a vial of cold 100 mM phosphate buffer.
5) Incubate sections in PBS containing 1.5% normal serum and 0.2% Triton X-100 for 30 minutes.
6) On a shaker platform, incubate sections with MAB351 (diluted 1 μg/mL in PBS containing 1.5% normal serum and 0.2% Triton X-100) for 12-36 hours at +4°C.
7) On a shaker platform, rinse sections eight times, 10-15 minutes per rinse, in PBS.
8) Detect with standard secondary antibody detection system (PAP, ABC, etc.).
9) Mount sections, dehydrate, and apply coverslips.
Neuroscience
Neurotransmitters & Receptors
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Rat brain tissue
human brain lysate
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3