Fontos dokumentumok
C8302
4-Chloro-1-naphthol solution
For HRP detection on Western Blots
About This Item
Javasolt termékek
grade
for molecular biology
Minőségi szint
Forma
liquid
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Oc1ccc(Cl)c2ccccc12
InChI
1S/C10H7ClO/c11-9-5-6-10(12)8-4-2-1-3-7(8)9/h1-6,12H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LVSPDZAGCBEQAV-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Komponensek
Egyéb megjegyzések
Elv
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
163.9 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
73.3 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
This solution is used as a substrate for detecting horseradish-peroxidase conjugates in Western blotting.
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.