Merck
T9011
Trypsinogen, PMSF treated from bovine pancreas
For use as a marker in SDS-PAGE
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
CAS-szám:
UNSPSC kód:
12352202
NACRES:
NA.56
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
biológiai forrás
bovine pancreas
Minőségi szint
Forma
powder
molekulatömeg
~24 kDa
kiszerelés
vial of 25 mg
alkalmazás(ok)
detection
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Alkalmazás
Trypsinogen, PMSF treated from bovine pancreas has been used as a non-phosphorylated control to analyze the phospho-protein α-casein from bovine milk by sodium dodecyl sulfate-polyacrylamide gel electrophoresis (SDS-PAGE). It has also been used as a molecular weight marker standard in SDS-PAGE.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Trypsinogen is a pancreatic proteinase and exists as isoenzymes 1 and 2. It is an inactive precursor of trypsin and gets activated by the enteropeptidase found on the brush border membrane of enterocytes in the duodenum. It is also known to proteolytically activate itself. Trypsinogen activation is associated with acute pancreatitis as it causes pancreatic enzyme cascade which activates the remaining zymogens leading to autodigestion of the neighboring tissue. Hereditary pancreatitis was shown to be caused by a Arg-His substitution at residue 117 of trypsinogen causing auto-activation of trypsinogen to trypsin.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
D C Whitcomb et al.
Nature genetics, 14(2), 141-145 (1996-10-01)
Hereditary pancreatitis (HP) is a rare, early-onset genetic disorder characterized by epigastric pain and often more serious complications. We now report that an Arg-His substitution at residue 117 of the cationic trypsinogen gene is associated with the HP phenotype. This