Fontos dokumentumok
32884
Giemsa Stain, Modified Solution
according to Giemsa
Szinonimák:
Azure eosin methylene blue, Giemsa solution
About This Item
Javasolt termékek
form
liquid
Minőségi szint
minőség
according to Giemsa
technika/technikák
UV/Vis spectroscopy: suitable
szín
dark blue
pH
6.9
sűrűség
1.036 g/cm3 at 20 °C
alkalmasság
passes test for UV spectrum
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[Cl-].CN(C)c1ccc2N=C3C=CC(=[NH2+])C=C3Sc2c1
InChI
1S/C14H13N3S.ClH/c1-17(2)10-4-6-12-14(8-10)18-13-7-9(15)3-5-11(13)16-12;/h3-8,15H,1-2H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NALREUIWICQLPS-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
Elv
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
51.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
11 °C - closed cup