Fontos dokumentumok
205435
May-Grünwald Stain
Suitable for the differential staining of cellular elements of blood
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
form
powder
technika/technikák
microbe id | staining: suitable
szín
green to black
λmax
522 nm (2nd)
645 nm
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
COC1=NC(=NC2=C1N=CN2C3C(C(C(O3)CO)O)O)N
InChI
InChI=1S/C11H15N5O5/c1-20-9-5-8(14-11(12)15-9)16(3-13-5)10-7(19)6(18)4(2-17)21-10/h3-4,6-7,10,17-19H,2H2,1H3,(H2,12,14,15)/t4-,6+,7?,10-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IXOXBSCIXZEQEQ-PKJMTWSGSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?