Fontos dokumentumok
861375
Wright stain
certified by the Biological Stain Commission
Szinonimák:
Eosin Methylene blue according to Wright
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified by the Biological Stain Commission
Minőségi szint
Teszt
≤4% (HPLC)
form
powder
koncentráció
≤4% (HPLC)
oldhatóság
methanol: 1 mg/mL
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
InChI
1S/C20H8Br4O5.C16H18N3S/c21-11-5-9-13(7-3-1-2-4-8(7)20(27)28)10-6-12(22)17(26)15(24)19(10)29-18(9)14(23)16(11)25;1-18(2)11-5-7-13-15(9-11)20-16-10-12(19(3)4)6-8-14(16)17-13/h1-6H,(H2-,25,26,27,28);5-10H,1-4H3/q;+1/p+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AXIKDPDWFVPGOD-UHFFFAOYSA-O
Általános leírás
Alkalmazás
- Wright Stain is intended for use in staining peripheral blood smears and bone marrow smears.
- It has been used to study the cytogenetics of human hematopoietic cells.
- It has also been employed in the karyotyping of human embryonic stem cells.
- It is also used for G-banding and helps in the analysis of poorly spread metaphases.
Tulajdonságok és előnyök
- The purified dyes in Wright Stain eliminate inconsistent staining and yield reproducible lot-to-lot chromogenic responses.
- Reported to be superior to May-Grunwald Stain in blood staining.
- Certified by the Biological Stain Commission.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?