Fontos dokumentumok
G3381
Geldanamycin from Streptomyces hygroscopicus
≥98% (HPLC), powder
Szinonimák:
NSC 122750
About This Item
Javasolt termékek
sterilitás
non-sterile
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
szín
yellow to orange
oldhatóság
DMSO: soluble
antibiotikus hatásspektrum
neoplastics
Hatásmechanizmus
enzyme | inhibits
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CO[C@H]1C[C@H](C)CC2=C(OC)C(=O)C=C(NC(=O)\C(C)=C\C=C[C@H](OC)[C@@H](OC(N)=O)\C(C)=C\[C@H](C)[C@H]1O)C2=O
InChI
1S/C29H40N2O9/c1-15-11-19-25(34)20(14-21(32)27(19)39-7)31-28(35)16(2)9-8-10-22(37-5)26(40-29(30)36)18(4)13-17(3)24(33)23(12-15)38-6/h8-10,13-15,17,22-24,26,33H,11-12H2,1-7H3,(H2,30,36)(H,31,35)/b10-8-,16-9+,18-13+/t15-,17+,22+,23+,24-,26+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QTQAWLPCGQOSGP-KSRBKZBZSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Geldanamycin binds specifically to the heat shock protein Hsp90 and to its endoplasmic reticulum homologue GP96, and thus interferes with conformational maturation of proteins and the cellular stress response. In addition, Geldanamycin is a potent inhibitor of the nuclear hormone receptor family.
Tulajdonságok és előnyök
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology