Merck
SML1277
Geldanamycin-FITC
≥98% (HPLC), from Streptomyces hygroscopicus
Szinonimák:
Geldanamycin, fluorescein isothiocyanate labeled
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C55H63N5O13S
Molekulatömeg:
1034.18
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
biológiai forrás
Streptomyces hygroscopicus
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
tárolási körülmény
protect from light
szín
yellow to yellow-orange
oldhatóság
DMSO: soluble 5 mg/mL
antibiotikus hatásspektrum
neoplastics
Hatásmechanizmus
enzyme | inhibits
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Chemical structure: benzenoid
Biokémiai/fiziológiai hatások
Geldanamycin is a potent antitumor antibiotic active at nanomolar concentration against 60 cell lines.
Geldanamycin is a potent antitumor antibiotic active at nanomolar concentration against 60 cell lines. Geldanamycin binds specifically to the heat shock protein Hsp90 and to its endoplasmic reticulum homologue GP96, and thus interferes with conformational maturation of proteins and the cellular stress response. In addition, Geldanamycin is a potent inhibitor of the nuclear hormone receptor family.
Geldanamycin-FITC is a fluorescent derivative of geldanamycin. It is used as a fluorescent tracer for heat shock protein 90 (HSP90) inhibitors in fluorescence polarization (FP) competition binding assay.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Dora Posfai et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 62(4) (2018-01-18)
Malaria remains a global health burden partly due to Plasmodium parasite resistance to first-line therapeutics. The molecular chaperone heat shock protein 90 (Hsp90) has emerged as an essential protein for blood-stage Plasmodium parasites, but details about its function during malaria's