100068
17-AAG
according to ISO 10272, A less toxic, potent, synthetic derivative of the ansamycin benzoquinone antibiotic Geldanamycin, Streptomyces hygroscopicus., GranuCult® prime
Szinonimák:
17-AAG, NSC-330507, 17-AG, 17-(Allylamino)-17-demethoxygeldanamycin, 17-Allylaminogeldanamycin
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
according to ISO 10272
Minőségi szint
termékcsalád
GranuCult® prime
Teszt
≥98% (HPLC)
form
medium granules (dehydrated (DCM))
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
GranuCult®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
technika/technikák
microbiological culture: suitable
szín
purple
oldhatóság
DMSO: 10 mg/mL
methanol: 10 mg/mL
alkalmazás(ok)
food and beverages
microbiology
pathogen testing
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
alkalmasság
Listeria spp.
InChI
1S/C31H43N3O8/c1-8-12-33-26-21-13-17(2)14-25(41-7)27(36)19(4)15-20(5)29(42-31(32)39)24(40-6)11-9-10-18(3)30(38)34-22(28(21)37)16-23(26)35/h8-11,15-17,19,24-25,27,29,33,36H,1,12-14H2,2-7H3,(H2,32,39)(H,34,38)/b11-9+,18-10-,20-15+/t17-,19-,24-,25-,27+,29-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AYUNIORJHRXIBJ-CQFHKJEWSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Hsp90
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Clarke, P.A., et al. 2002. Oncogene19, 4125.
Clarke, P.A., et al. 2000. Oncogene19, 4125.
Schulte, T.W., and Neckers, L.M. 1998. Cancer Chemother. Pharmacol.42, 273.
Schnur, R.C., et al. 1995. J. Med. Chem.38, 3806.