553400
Radicicol, Diheterospora chlamydosporia
Szinonimák:
Radicicol, Diheterospora chlamydosporia
About This Item
Javasolt termékek
leírás
Merck USA index - 14, 6253
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
solid
hatékonyság
0.27 nM IC50
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
white
oldhatóság
DMSO: 10 mg/mL
methanol: soluble
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Clc1c2c(c(cc1O)O)C(=O)OC(CC3OC3\C=C\C=C\C(=O)C2)C
InChI
1S/C18H17ClO6/c1-9-6-15-14(25-15)5-3-2-4-10(20)7-11-16(18(23)24-9)12(21)8-13(22)17(11)19/h2-5,8-9,14-15,21-22H,6-7H2,1H3/b4-2+,5-3+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WYZWZEOGROVVHK-ZUVMSYQZSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
p60v-src kinase activity
COX-2 (IC₅₀ = 27 nM)
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Egyéb megjegyzések
Soga, S., et al. 1998. J. Biol. Chem. 273, 822.
Chanmugam, P., et al. 1995. J. Biol. Chem. 270, 5418.
Shimada, Y., et al. 1995. J. Antibiot. 48, 824.
Zhao, J.F., et al. 1995. Oncogene 11, 161.
Oikawa, T., et al. 1993. Eur. J. Pharmacol. 241, 221.
Kwon, H.J., et al. 1992. Cancer Res. 52, 6926.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3