Fontos dokumentumok
SML0271
VER-155008
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
5′-O-[(4-Cyanophenyl)methyl]-8-[[(3,4-dichlorophenyl)methyl]amino]-adenosine
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
tárolási körülmény
desiccated
szín
white to light brown
oldhatóság
DMSO: >10 mg/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Nc1ncnc2n([C@@H]3O[C@H](COCc4ccc(cc4)C#N)[C@@H](O)[C@H]3O)c(NCc5ccc(Cl)c(Cl)c5)nc12
InChI
1S/C25H23Cl2N7O4/c26-16-6-5-15(7-17(16)27)9-30-25-33-19-22(29)31-12-32-23(19)34(25)24-21(36)20(35)18(38-24)11-37-10-14-3-1-13(8-28)2-4-14/h1-7,12,18,20-21,24,35-36H,9-11H2,(H,30,33)(H2,29,31,32)/t18-,20-,21-,24-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZXGGCBQORXDVTE-UMCMBGNQSA-N
Alkalmazás
- to study its effects on human embryonic kidney 293 (HEK293T) cells
- to study its effects on viral mRNA synthesis and protein expression in Vero E6 cells
- to determine its effects on the attenuation of seizures in rats
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3