Fontos dokumentumok
SRP5191
HSP90 α, His tagged human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Szinonimák:
FLJ31884, HSP86, HSP90AA1, HSP90N, HSPC1, HSPCA, HSPCAL1, HSPCAL4, HSPN, Hsp89, Hsp90, LAP2
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human
rekombináns
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Teszt
≥70% (SDS-PAGE)
Forma
buffered aqueous glycerol solution
molekulatömeg
~94 kDa
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
oldhatóság
water: soluble
alkalmasság
suitable for molecular biology
NCBI elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−70°C
Géninformáció
human ... HSP90AA1(3320)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)