Fontos dokumentumok
R2146
Radicicol from Diheterospora chlamydosporia
solid
Szinonimák:
Monorden, [1aS-(1aR*,2Z,4E,14*,15aR*)]-8-Chloro-1a,14,15,15a-tetrahydro-9,11-dihydroxy-14-methyl-6H-oxireno[e][2]benzoxacyclotetradecin-6,12(7H)-dione
About This Item
Javasolt termékek
form
solid
Minőségi szint
környezetbarátabb alternatív termék pontszám
old score: 15
new score: 9
Find out more about DOZN™ Scoring
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Waste Prevention
Atom Economy
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
szín
white to yellow-white
oldhatóság
ethanol: 10 mg/mL
antibiotikus hatásspektrum
fungi
környezetbarátabb alternatív kategória
Hatásmechanizmus
enzyme | inhibits
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
C[C@@H]1C[C@H]2O[C@@H]2C=C\C=C\C(=O)Cc3c(Cl)c(O)cc(O)c3C(=O)O1
InChI
1S/C18H17ClO6/c1-9-6-15-14(25-15)5-3-2-4-10(20)7-11-16(18(23)24-9)12(21)8-13(22)17(11)19/h2-5,8-9,14-15,21-22H,6-7H2,1H3/b4-2+,5-3-/t9-,14-,15-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WYZWZEOGROVVHK-GTMNPGAYSA-N
Géninformáció
human ... HSP90AA1(3320) , SRC(6714)
rat ... Src(83805)
Alkalmazás
- to study its effects on lifespan extension and health in Caenorhabditis elegans
- to study its effects on protein aggregation in yeast
- to study its effects on xanthone sensitized cancer cells
Biokémiai/fiziológiai hatások
Vigyázat
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Muta. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3