Merck
SML2640
Sigma-Aldrich
YZ129
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
4-(6-Isoquinolinylamino)-1,2-naphthalenedione, 4-(Isoquinolin-6-ylamino)naphthalene-1,2-dione, YZ-129, YZ129
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C19H12N2O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
300.31
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
faint brown-red to dark red
oldhatóság
DMSO: 0.5 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
N(c3cc4c(cncc4)cc3)C1=CC(=O)C(=O)c2c1cccc2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NYDMVPHEEBVAHT-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Hsp90 inhibitor with anti-cancer efficacy in vitro and in vivo.
YZ129 is an ATP site-targeting Hsp90 inhibitor (IC50 = 29.5 nM against 2.5 nM geldanamycin-FITC for binding human HSP90α) that prevents thapsigargin (1 μM)-induced NFAT nuclear translocation in HeLa cells (IC50 = 820 nM) by blocking HSP90 client calcineurin-mediated NFAT dephosphorylation. YZ129 (5 μM; 24-48 hr) suppresses U87 glioblastoma (GBM) cell migration and proliferation as a result of G2/M arrest and apoptosis induction. Daily intraperitoneal administration is efficacious against U87 xenografts (s.c.; bilateral posterior limbs)-derived tumor growth in mice in vivo.
Egyéb megjegyzések
Product may exist in a Tautomeric Form.
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Zhenzhen Liu et al.
Cell chemical biology, 26(3), 352-365 (2019-01-15)
Glioblastoma (GBM) is among the most common and malignant types of primary brain tumors in adults, with a dismal prognosis. Although alkylating agents such as temozolomide are widely applied as the first-line treatment for GBM, they often cause chemoresistance and