Fontos dokumentumok
H6649
Herbimycin A from Streptomyces hygroscopicus
≥95% (HPLC), powder
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Streptomyces hygroscopicus
Minőségi szint
Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
powder
szín
yellow
oldhatóság
DMSO: 7.5 mg/mL
antibiotikus hatásspektrum
viruses
Hatásmechanizmus
enzyme | inhibits
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CO[C@H]1C[C@H](C)[C@@H](OC)C2=CC(=O)C=C(NC(=O)\C(C)=C\C=C[C@H](OC)[C@@H](OC(N)=O)\C(C)=C\[C@H](C)[C@H]1OC)C2=O
InChI
1S/C30H42N2O9/c1-16-10-9-11-23(37-5)28(41-30(31)36)18(3)12-17(2)27(40-8)24(38-6)13-19(4)26(39-7)21-14-20(33)15-22(25(21)34)32-29(16)35/h9-12,14-15,17,19,23-24,26-28H,13H2,1-8H3,(H2,31,36)(H,32,35)/b11-9-,16-10+,18-12+/t17-,19-,23-,24-,26+,27+,28-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MCAHMSDENAOJFZ-BVXDHVRPSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Vigyázat
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?