385920
HSP90 Inhibitor, CCT018159
The HSP90 Inhibitor, CCT018159, also referenced under CAS 171009-07-7, controls the biological activity of HSP90.
Szinonimák:
HSP90 Inhibitor, CCT018159, 4-(4-(2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)-5-methyl-1H-pyrazol-3-yl)-6-ethylresorcinol
Teszt
≥98% (HPLC)
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
white
oldhatóság
water: 1.7 mg/mL
DMSO: 35 mg/mL
ethanol: 35 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C20H20N2O4/c1-3-12-8-14(16(24)10-15(12)23)20-19(11(2)21-22-20)13-4-5-17-18(9-13)26-7-6-25-17/h4-5,8-10,23-24H,3,6-7H2,1-2H3,(H,21,22)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OWPMENVYXDJDOW-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Sharp, S.Y., et al. 2007. Cancer Res.67, 2206.
Smith, N.F., et al. 2006. Mol. Cancer Ther.5, 1628.
Dymock, B.W., et al. 2005. J. Med. Chem.48, 4212.
Cheung, K.M., et al. 2005. Bioorg. Med. Chem. Lett.15, 3338.
WGK
WGK 2