M1636
Myosin, Calcium activated from rabbit muscle
buffered aqueous glycerol solution, 0.5-1.5 units/mg protein (biuret)
Szinonimák:
Myosin adenosinetriphosphatase
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit muscle
Minőségi szint
Forma
buffered aqueous glycerol solution
specifikus aktivitás
0.5-1.5 units/mg protein (biuret)
molekulatömeg
heavy chain ~200 kDa (each)
light chain 15-20 kDa (each)
~480 kDa
technika/technikák
ELISA: suitable
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Related Categories
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Fizikai forma
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Myosins are a family of ATP-dependent motor proteins. Myosin II is the major contractile protein involved in eukaryotic muscle contraction by “walking” along actin microfilaments of the sarcomere