Fontos dokumentumok
10197734001
Roche
Glutamate Dehydrogenase (GlDH)
from beef liver
Szinonimák:
DNA marker
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
bovine liver
Minőségi szint
form
lyophilized
specifikus aktivitás
10 U/mg
~10 units/mg protein (at 25 °C with 2-oxoglutarate as the substrate, and ADP as the activator.)
kiszerelés
pkg of 3,000 U
gyártó/kereskedő neve
Roche
koncentráció
≥10-20 % (w/w)
technika/technikák
activity assay: suitable
szín
white
optimális pH
8
oldhatóság
water: 20 mg/mL, colorless
alkalmasság
suitable for UV spectrophotometry and general use
UniProt elérési szám
alkalmazás(ok)
life science and biopharma
idegen aktivitás
ADH <0.00500%
LDH <0.00500%
MDH <0.00500%
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Géninformáció
bovine ... GLUD1(281785)
Related Categories
Általános leírás
Alkalmazás
Minőség
Szekvencia
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
does not flash
Lobbanási pont (C)
does not flash