Fontos dokumentumok
Z377317
Sigma-Aldrich
Nalgene® Cryoware marker set
black
Szinonimák:
cryomarker, cryopen, freezer marker
About This Item
UNSPSC kód:
41103032
NACRES:
NB.35
kiszerelés
pkg of 4
gyártó/kereskedő neve
Nalgene 6313-0020
technika/technikák
cryopreservation: suitable
szín
black
Általános leírás
For permanently marking cloth, cardboard and plastic. Smudge-proof ink will not fade at ultra-low temperatures. Extra fine tip.
Jogi információk
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)