G7882
L-Glutamic Dehydrogenase from bovine liver
Type III, lyophilized powder, ≥20 units/mg protein
Szinonimák:
L-GLDH, L-Glutamate:NAD[P]+ Oxidoreductase (deaminating), Glutamate Dehydrogenase from bovine liver
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
bovine liver
Minőségi szint
típus
Type III
form
lyophilized powder
specifikus aktivitás
≥20 units/mg protein
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
cow ... GLUD1(281785)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
The bovine enzyme is characterized by three sets of properties:
- It has a reversible concentration-dependent association, producing higher molecular weight forms.
- Forms tight enzyme-reduced coenzyme-substrate ternary complexes whose rates of dissociation modulate the steady-state reaction rates.
- Exhibits a wide variety of effects from the binding of any of a number of nucleotide modifiers.
L-glutamic dehydrogenase catalyzes the conversion of glutamate to α-ketoglutarate.
Kiszerelés
Egység definíció
Fizikai forma
Analízis megjegyzés
szubsztrát
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3