Fontos dokumentumok
AA0100
Ammonia Assay Kit
sufficient for 100 assays
Szinonimák:
Ammonia Quantitative Test Kit
About This Item
Javasolt termékek
Alkalmazás
Kit Components Only
- Ammonia Assay Reagent 10 vial(s)
- L-Glutamate Dehydrogenase for Ammonia Assay 1 mL/vial
- Ammonia Standard Solution 1 mL/vial
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Sigma article discusses tumor cell metabolic pathways, focusing on aerobic glycolysis and mitochondrial activity.
A Sigma-cikk a tumorsejtek anyagcsereútjait tárgyalja, az aerob glikolízisre és a mitokondriális aktivitásra összpontosítva.
Fatty acid synthesis supports cancer cell proliferation, essential for membrane generation, protein modification, and bioenergetics.