Fontos dokumentumok
159417
Hydroxylamine hydrochloride
ReagentPlus®, 99%
Szinonimák:
Hydroxylammonium chloride
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
0.001 hPa ( 50 °C)
Minőségi szint
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
99%
Forma
crystalline
technika/technikák
inhibition assay: suitable
pH
2.5-3.5 (20 °C, 50 g/L)
mp
155-157 °C (dec.) (lit.)
sűrűség
1.67 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cl.NO
InChI
1S/ClH.H3NO/c;1-2/h1H;2H,1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WTDHULULXKLSOZ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- in the synthesis of primary amides from aldehydes in the presence of cesium carbonate (Cs2CO3) as a catalyst.
- in the conversion of alicyclic /aliphatic carbonyl compounds and the aromatic aldehydes into corresponding oximes.
- in the one-pot synthesis of nitriles from aldehydes in the presence of sodium sulfate (anhyd) and sodium bicarbonate catalysts.
- It can also be used as a reducing agent in the preparation of single-layer reduced graphene oxide (RGO) sheets and films.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Célzott szervek
spleen
Tárolási osztály kódja
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?