Fontos dokumentumok
255580
Hydroxylamine hydrochloride
ACS reagent, 98.0%
Szinonimák:
Hydroxylammonium chloride
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
Minőségi szint
gőznyomás
0.001 hPa ( 50 °C)
Teszt
98.0%
form
powder, crystals or chunks
reakcióalkalmasság
reaction type: C-H Activation
reagent type: catalyst
technika/technikák
inhibition assay: suitable
szennyeződések
≤0.005% S compounds
≤0.25 meq/g Titr. free acid
izzítási maradék
≤0.05%
pH
2.5-3.5 (20 °C, 50 g/L)
mp
155-157 °C (dec.) (lit.)
sűrűség
1.67 g/mL at 25 °C (lit.)
anion nyomok
sulfur compounds (as SO42-): ≤0.005%
kation nyomok
Fe: ≤5 ppm
NH4+:, passes test
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP)
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
Cl.NO
InChI
1S/ClH.H3NO/c;1-2/h1H;2H,1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WTDHULULXKLSOZ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Célzott szervek
spleen
Tárolási osztály kódja
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK
WGK 3