Fontos dokumentumok
G1763
β-Glutamic acid
≥98% (TLC), suitable for ligand binding assays
Szinonimák:
3-Aminopentanedioic acid
About This Item
Javasolt termékek
product name
β-Glutamic acid,
Teszt
≥98% (TLC)
Minőségi szint
form
powder
technika/technikák
ligand binding assay: suitable
szín
white to off-white
SMILES string
NC(CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C5H9NO4/c6-3(1-4(7)8)2-5(9)10/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BBJIPMIXTXKYLZ-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Chromatograms
application for HPLCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.