Merck
49449
Sigma-Aldrich
L-Glutamic acid
≥99.5% (NT), BioUltra
Szinonimák:
(S)-2-Aminopentanedioic acid, Glu
About This Item
Lineáris képlet:
HO2CCH2CH2CH(NH2)CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
147.13
Beilstein:
1723801
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
Terméknév
L-Glutamic acid, BioUltra, ≥99.5% (NT)
termékcsalád
BioUltra
Minőségi szint
Teszt
≥99.5% (NT)
Forma
powder
optikai aktivitás
[α]20/D +31.5±1.0°, c = 5% in 5 M HCl
szennyeződések
insoluble matter, passes filter test
≤0.5% foreign amino acids
izzítási maradék
≤0.05% (as SO4)
veszteség
≤0.05% loss on drying, 20 °C (HV)
szín
white
mp
205 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
1 M HCl: 1 M at 20 °C, clear, colorless
sűrűség
1.54 g/cm3 at 20 °C
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
kation nyomok
Al: ≤5 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤200 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
NH4+: ≤100 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in 1 M HCl
UV-elnyelés
λ: 260 nm Amax: 0.1
λ: 280 nm Amax: 0.1
alkalmazás(ok)
cell analysis
SMILES string
N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO4/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WHUUTDBJXJRKMK-VKHMYHEASA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
An excitatory amino acid neurotransmitter that is an agonist at all subtypes of glutamate receptors (metabotropic, kainate, NMDA, and AMPA).
Egyéb megjegyzések
Lesion-sparing agent, has excitotoxic properties; May function as precipitating agent in protein crystallization; Growth requirement of various microorganisms
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
CRC Handbook of Microbiology, 4, 1-1 (1974)
Excitotoxic amino acids as neuroendocrine research tools.
J W Olney et al.
Methods in enzymology, 103, 379-393 (1983-01-01)
Protein crystallization: the growth of large-scale single crystals.
G L Gilliland et al.
Methods in enzymology, 104, 370-381 (1984-01-01)
Luigi F Agnati et al.
Pharmacological reviews, 55(3), 509-550 (2003-07-19)
The molecular basis for the known intramembrane receptor/receptor interactions among G protein-coupled receptors was postulated to be heteromerization based on receptor subtype-specific interactions between different types of receptor homomers. The discovery of GABAB heterodimers started this field rapidly followed by
Kimberly J Dougherty et al.
Neuron, 80(4), 920-933 (2013-11-26)
Locomotion is controlled by spinal networks that generate rhythm and coordinate left-right and flexor-extensor patterning. Defined populations of spinal interneurons have been linked to patterning circuits; however, neurons comprising the rhythm-generating kernel have remained elusive. Here, we identify an ipsilaterally