G1777
Glial Cell Line-derived Neurotrophic Factor human
recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture, ≥98% (SDS-PAGE)
Szinonimák:
ATF, GDNF
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human
Minőségi szint
rekombináns
expressed in E. coli
Teszt
≥98% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
molekulatömeg
~30 kDa
kiszerelés
pkg of 10 μg
tárolási körülmény
avoid repeated freeze/thaw cycles
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
endotoxin, tested
szín
white
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... GDNF(2668)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Analízis megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3