Fontos dokumentumok
G2781
Anti-Glutamine Synthetase antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Glutamine Synthetase Antibody, Glutamine Synthetase Antibody - Anti-Glutamine Synthetase antibody produced in rabbit
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
IgG fraction of antiserum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen 45 kDa
faj reaktivitás
rat
kiszerelés
antibody small pack of 25 μL
technika/technikák
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:10,000 using rat brain sections
microarray: suitable
western blot: 1:10,000 using rat brain cytosolic fraction
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... GLUL(2752)
mouse ... Glul(14645)
rat ... Glul(24957)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Gs (single amino acid substitution).
Alkalmazás
Immunoblotting: a minimum working antibody dilution of 1:10,000 is determined using a rat brain cytosolic fraction extract.
Immunohistochemistry: a minimum working antibody dilution of 1:10,000 is determined using formalin-fixed, paraffin-embedded sections of rat brain.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2