Merck
SML1784
Sigma-Aldrich
BTI-A-404
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
4-[4-(Dimethylamino)phenyl]-N-(3,5-dimethylphenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-6-methyl-2-oxo-5-pyrimidinecarboxamide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C22H26N4O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
378.47
UNSPSC kód:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=C1NC(C2=CC=C(N(C)C)C=C2)C(C(NC3=CC(C)=CC(C)=C3)=O)=C(C)N1
Biokémiai/fiziológiai hatások
BTI-A-404 is a potent and selective competitive inverse agonist of human GPR43 (GPR43/Free Fatty Acid Receptor 2, FFAR2) that increases the cyclic AMP level and regulates and reduces acetate-induced cytoplasmic Ca2+ level. BTI-A-404 regulates the downstream signaling pathways of GPR43, including ERK, p38 MAPK, and NF-KB. BTI-A-404 stimulates GLP-1 release.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3