C3710
Ciliary Neurotrophic Factor human
≥95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
Szinonimák:
CNTF
About This Item
Javasolt termékek
product name
Ciliary Neurotrophic Factor human, CNTF, recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
biológiai forrás
human
Minőségi szint
rekombináns
expressed in E. coli
Teszt
≥95% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
hatékonyság
≤325 ng/mL ED50 ((≥ 3.1 x 103 units/mg))
minőség
endotoxin tested
molekulatömeg
22.8 kDa
kiszerelés
pkg of 10 and 20 μg
tárolási körülmény
avoid repeated freeze/thaw cycles
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
≤10 EU/μg
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... CNTF(1270) , CNTF (1270)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Analízis megjegyzés
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3