F3133
Fibroblast Growth Factor from bovine pituitary
lyophilized, suitable for cell culture
Szinonimák:
FGF
About This Item
Javasolt termékek
product name
Fibroblast Growth Factor from bovine pituitary, suitable for cell culture
biológiai forrás
bovine pituitary glands
Minőségi szint
form
lyophilized powder
hatékonyság
1-100 ng/mL
molekulatömeg
16.4 kDa
kiszerelés
pkg of 10 and 5X10 μg
tárolási körülmény
avoid repeated freeze/thaw cycles
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
endotoxin, tested
szín
white to off-white
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Minőség
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Analízis megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
Fibroblast growth factors in cell culture and various growth factors for your research
Fibroblaszt növekedési faktorok sejtkultúrában és különböző növekedési faktorok az Ön kutatásaihoz