SRP3267
NT-3 human
Animal-component free, recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC)
Szinonimák:
HGNF, NGF-2, Nerve growth factor-2
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human
rekombináns
expressed in E. coli
Teszt
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
form
lyophilized
hatékonyság
20-50 ng/mL ED50
molekulatömeg
27.2 kDa
kiszerelés
pkg of 10 μg
szennyeződések
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
szín
white to off-white
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... NTF3(4908)
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Recombinant human NT-3 is a noncovalently linked homodimer, of two 13.6kDa polypeptide monomers (240 total amino acid residues).
Fizikai forma
Feloldás
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3