Fontos dokumentumok
G1767
Glycogen from mussel, Mytilus genus
for DNA precipitations
Szinonimák:
DNA and RNA precipitation
About This Item
Javasolt termékek
grade
for molecular biology
Minőségi szint
form
liquid
kiszerelés
vial of 1 mL
koncentráció
19-22 mg/mL
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C24H42O21/c25-1-5-9(28)11(30)16(35)22(41-5)39-4-8-20(45-23-17(36)12(31)10(29)6(2-26)42-23)14(33)18(37)24(43-8)44-19-7(3-27)40-21(38)15(34)13(19)32/h5-38H,1-4H2/t5-,6-,7-,8-,9-,10-,11+,12+,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21+,22+,23-,24-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BYSGBSNPRWKUQH-UJDJLXLFSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- as a coprecipitant in the isolation of RNA from hepatocytes and yeast cells.
- as a reference standard in calibration curve generation to quantify hepatic glycogen content.
- as a carrier molecule for DNA and RNA, replacing tRNA or sonicated DNA
- for the precipitation of DNA in the presence of ammonium acetate and ethanol or isopropanol
- for recovery of tRNA, yeast RNA, sonicated DNA and oligonucleotides as short as 8 base pairs
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
- product provided is 1 mL total volume
- precipitates even small amounts of DNA and RNA present in dilute solutions
- does not interfere with OD 260/280 readings
Elv
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3