Fontos dokumentumok
G8876
Glycogen from rabbit liver
≥85% dry basis (enzymatic)
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit liver
Minőségi szint
Teszt
≥85% dry basis (enzymatic)
Forma
powder
szín
white to off-white
oldhatóság
water: 40 mg/mL, clear to turbid, colorless to light yellow
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C24H42O21/c25-1-5-9(28)11(30)16(35)22(41-5)39-4-8-20(45-23-17(36)12(31)10(29)6(2-26)42-23)14(33)18(37)24(43-8)44-19-7(3-27)40-21(38)15(34)13(19)32/h5-38H,1-4H2/t5-,6-,7-,8-,9-,10-,11+,12+,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21+,22+,23-,24-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BYSGBSNPRWKUQH-UJDJLXLFSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Glycogen from rabbit liver has been use as a standard for measurement of the hepatic glycogen content.
- In the1,4-α-D gIucan:orthophosphate α-glucosyl transferase assay, it has been used in the assay mixture.
- It has also been used as a standard for myocardial tissue glycogen analysis.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Elkészítési megjegyzés
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)