Fontos dokumentumok
40718
Diethyl pyrocarbonate
96% (NT)
Szinonimák:
DEP, DEPC, Diethyl dicarbonate, Diethyl oxydiformate, Ethoxyformic acid anhydride
Teszt
96% (NT)
Forma
liquid
szín
APHA: ≤20
törésmutató
n20/D 1.398 (lit.)
n20/D 1.398
bp
93-94 °C/18 mmHg (lit.)
oldhatóság
95% ethanol: 4.5 g/10 mL, clear, colorless
sűrűség
1.121 g/mL at 20 °C
1.101 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
carbonate
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCOC(=O)OC(=O)OCC
InChI
1S/C6H10O5/c1-3-9-5(7)11-6(8)10-4-2/h3-4H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FFYPMLJYZAEMQB-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- For the modification of histidyl residues in proteins.
- As a nuclease inhibitor, for the extraction of undegraded nucleic acids from etiolated and green plant tissues.
- For the modification of linear and supercoiled plasmid DNAs.
- As a chemical probe to investigate the secondary structure in negatively supercoiled DNA.
- For cabethoxylation of histidine residues of actin.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
156.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
69 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?