T2569
Trizma® hydrochloride solution
pH 7.8, BioPerformance Certified, 1 M, suitable for cell culture
Szinonimák:
Tris hydrochloride solution
About This Item
Javasolt termékek
grade
BioPerformance Certified
for molecular biology
Minőségi szint
Forma
solution
koncentráció
1 M
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
DNase, RNase, Protease, none detected
bioburden, tested
endotoxin, tested
≤5 ppm Heavy metals (as Pb)
pH
7.8
hasznos pH-tartomány
7.0-9.0
Abszorpció
≤0.05 at 290 at 40%
Alkalmazás
- as a component of lysis buffer for lysing human embryonic kidney (HEK) 293 cells
- in the 10X digoxigenin (DIG) deoxynucleoside triphosphate (dNTP) nick translation labeling buffer and in tris EDTA and sodium chloride (TEN) buffer
- in the preparation of tris, acetate, ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) (1x TAE) buffer and as a component of 10X gel loading dye
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)