MAB5356
Anti-Rhodopsin Antibody, CT, last 9 amino acids, clone Rho 1D4
clone Rho 1D4, Chemicon®, from mouse
Szinonimák:
Anti-CSNBAD1, Anti-OPN2, Anti-RP4
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
Rho 1D4, monoclonal
faj reaktivitás
vertebrates
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... RHO(6010)
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Neuroscience
Sensory & PNS
Western blot of isolated bovine rod outer segment labeled for rhodopsin (~85% of rod outer segment protein) with the rho 1D4 antibody. Amount of rod outer segments applied to the SDS gel: (a) 2.5 mg; (b) 0.63 mg; (c) 0.16 mg; (d) 0.04 mg. At higher protein quantities, dimers, trimers and tetramers of rhodopsin can be observed along with the monomer.
Immunohisto/cytochemistry: 1:100-1:500 on paraformaldehyde and glutaraldehyde fixed frozen tissue sections. Preferred fixation is paraformaldehyde for 4 hours at 2-8°C. Suggested permeabilization method is 0.2% Triton X-100.
Immunoprecipitation
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Eye
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2